Wasser mit Ameisensäure 0.1% / Ammoniumformiat 2mM, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
85960.320EA
343
CHF
85960.320
Wasser mit Ameisensäure 0.1% / Ammoniumformiat 2mM, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Wasser mit Ameisensäure 0.1% / Ammoniumformiat 2mM
Spezifikation Testergebnisse
Nominal concentration (V/V) | 0.095 to 0.105 % |
Ammonium formate | 2 mM |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (225 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (235 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |