Ammoniumthiocyanat 0.02 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: AmmoniumsulfocyanidAmmoniumrhodanid
302634.1000EA 42.7 CHF
302634.1000
Ammoniumthiocyanat 0.02 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6