Bariumchlorid 0.1 mol/l (0.2N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
85496.230EA 34.7 CHF
85496.230
Bariumchlorid 0.1 mol/l (0.2N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Barium chloride
Formel: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,0998 -> 0,1002 mol/l