Cer(IV)sulfat 0.25 mol/l (0.25 N) in Schwefelsäure 0,25N, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Cerdisulfat
85804.290EA 301 CHF
85804.290
Cer(IV)sulfat 0.25 mol/l (0.25 N) in Schwefelsäure 0,25N, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 -> 0.2505 mol/l