Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
85809.290EA 60.9 CHF
85809.290
Kaliumchlorid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Potassium chloride
Formel: KCl
MW: 74,55 g/mol
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7