Kaliumchlorid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
89511.290EA
55.5
CHF
89511.290
Kaliumchlorid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Potassium chloride
Formel:
KCl MW: 74,55 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 |