Blei(II)acetat auf Watte, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
H220-03EA 599 CHF
H220-03
Blei(II)acetat auf Watte, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Blei(II)acetat auf Watte
In cotton balls. For arsenic.
Formel: (H₃CCOO)₂Pb
MW: 325,29 g/mol
Melting Pt: 175…180 °C
Dichte: ∼2,22 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 6080-56-4
EINECS: 208-908-0
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05442
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identification Passes Test