Natriumhydroxid 8 mol/l (8 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
89745.290EA 115 CHF
89745.290
Natriumhydroxid 8 mol/l (8 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2