Natriumnitrit 0.1 N, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
89295.320EA
60
CHF
89295.320
Natriumnitrit 0.1 N, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Sodium nitrite
Formel:
NaNO₂ MW: 69 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011118 CAS-Nummer: 7632-00-0 |