Natriumthiosulfat 0.05 M (0.05N) volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
85813.290EA 27.3 CHF
85813.290 85813.410
Natriumthiosulfat 0.05 M (0.05N) volumetrische Lösung
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Melting Pt: 48
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
Merck Index: 12,08844