Schwefelkohlenstoff ≥99,9% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Spektroskopie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: CarbondisulfidKohlendisulfidKohlenstoffdisulfid
E350-01EA 828 CHF
E350-01
Schwefelkohlenstoff ≥99,9% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Spektroskopie, J.T.Baker®
Schwefelkohlenstoff
Suitable for NIOSH analytical methods 1003, 1500, and 1501 for hydrocarbon analysis and spectroscopy.
Formel: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –111,6 °C
Dichte: 1,2632 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,01821
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CS₂) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
ACS - Trace Organic Impurities (as benzene) (by GC) ≤1 ppm
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤15 ppm
ACS - Hydrogen Sulfide (H₂S) ≤1.5 ppm
ACS - Sulfur Dioxide (SO₂) ≤2.5 ppm
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 750 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 500 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 410 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 403 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 394 nm ≤0.25
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 388 nm ≤0.50
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 385 nm ≤1.00
Boiling Point (typical)................. 46.3 °C.
Windows of Near Infrared Transmittance (10-mm path vs. air 80-90% T),
µm:
2.68 - 3.34; 2.23 - 2.68; 0.75 - 2.19
Windows of Infrared Transmittance (10-mm path vs air, 60-100% T), µm:
2.5 - 4.3; 4.8 - 6.2 ; 7.1 - 16.0