3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) in wässriger Lösung, hohe Empfindlichkeit anwendungsbereit, mit gemischter Anzeige
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: TMB
J62143.APEA 372 CHF
J62143.AP
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) in wässriger Lösung, hohe Empfindlichkeit anwendungsbereit, mit gemischter Anzeige
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result.
Formel: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
UN: 2810