Handdesinfektionsmittel, antibakterielle Handwäsche Free, SURE®
Lieferant: Diversey
101100797
DIVY101100797EA 88.7 CHF
DIVY101100797
Handdesinfektionsmittel, antibakterielle Handwäsche Free, SURE®
Hautpflege Hautcremes Hand- und Körperlotionen
Reinigt und desinfiziert die Hände in einem einfachen Schritt. Basiert auf Milchsäure, einem organischen Inhaltsstoff natürlichen Ursprungs, der das Wachstum von Mikroorganismen wie Bakterien, Hefen und einigen Viren hemmt.
  • Enthält pflanzliche Inhaltsstoffe aus erneuerbaren Quellen
  • Durch natürliche Prozesse zersetzt
  • Gemäß EN Teststandards: EN 1499, EN 13727 und EN13624 (nur Hefe), EN 1276, EN 1650 EN14476 (Influenza A/H1N1) ähnlich dem SARS-CoV-2 virus
  • Erfüllt die neuesten BPR-Testanforderungen für Handdesinfektion
  • Triclosan- und parabenfrei
  • Ohne Farbstoffe
  • Nachweislich keine Verunreinigung von Lebensmitteln
  • Umfassend nachgewiesene Hautverträglichkeit (ROAT-, TEWL- und Patch-Tests)
  • Keine Umweltgefahrenklassifizierungen und keine Sicherheitswarnungen für Benutzer
SURE® ist ein umfassendes Angebot an pflanzlichen Reinigungsprodukten, die hervorragende professionelle Ergebnisse liefern und gleichzeitig sicher für Menschen und die Umwelt sind.
Mit umweltfreundlichen Inhaltsstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen erfüllen die SURE®-Produkte die täglichen Anforderungen in Küchen, Einrichtungen und bei der Körperpflege.
Zertifizierungen: Gemäß OECD 301B-Test. Cradle-to-Cradle-Zertifizierung auf Goldniveau.
Bestellinformation: Die 1,3-L-Kartusche, für den Diversey IntelliCare Spender (manuell/hybrid) geeignet. Die 800-ml-Kartusche ist für den Spender der Diversey Soft Care Line geeignet.
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten Biozide sicher verwenden. Lesen Sie stets vor der Verwendung die Angaben und Produktinformationen auf dem Etikett.