EDTA Dinatriumsalz -Lösung 0.5 M, AccuGENE®
Lieferant: LONZA
Synonyms: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
51234 51201
733-1650EA 359 CHF
733-1650 733-1632
EDTA Dinatriumsalz -Lösung 0.5 M, AccuGENE®
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
Merck Index: 12,03556