Multifunktionale Kompaktwaagen, Standard, Modelle mit frontmontierter Anzeige, Defender 5000
Lieferant: OHAUS
30461610 30461611 30461612 30461613 30461614 30461615 30461616 30424325 30424326 30424327 30444761 30444762 30444763 30444764 30461558 30461559 30461560 30461561 30461562 30461563 30461564 30498216 30498217 30498498 30498499 30498500 30498501 30498502
OHAU30461610EA 1495 CHF
OHAU30461610 OHAU30461611 OHAU30461612 OHAU30461613 OHAU30461614 OHAU30461615 OHAU30461616 OHAU30424325 OHAU30424326 OHAU30424327 OHAU30444761 OHAU30444762 OHAU30444763 OHAU30444764 OHAU30461558 OHAU30461559 OHAU30461560 OHAU30461561 OHAU30461562 OHAU30461563 OHAU30461564 OHAU30498216 OHAU30498217 OHAU30498498 OHAU30498499 OHAU30498500 OHAU30498501 OHAU30498502
Multifunktionale Kompaktwaagen, Standard, Modelle mit frontmontierter Anzeige, Defender 5000
Waagen
Die multifunktionalen Kompaktwaagen der Defender 5000 Serie sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Produktion, Verpackung, Lagerhaltung und Versand. Die Waagen haben eine robuste Konstruktion, sodass sie Belastungen in rauen Industrieumgebungen standhalten, und sind mit einer Edelstahl-Plattform, einem pulverbeschichteten Stahlrahmen und einer Aluminium-Wägezelle ausgestattet. Verschiedene Anzeigen zur Auswahl: Das Anzeigegerät D52P wird aus ABS-Kunststoff hergestellt und die Anzeige D52XW ist eine Konstruktion aus Edelstahl 304 mit sandgestrahlter Oberflächenbehandlung, die der Schutzart IP 68 entspricht.
  • Großes, hintergrundbeleuchtetes Display und alphanumerische Tastatur mit Funktionstasten
  • Anzeige führt den Benutzer durch Anweisungen auf dem Bildschirm
  • Mehrere Anwendungsmodi und hohe Speicherkapazität für mehr Flexibilität
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für praktische Datenübertragung und -speicherung
Ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Benutzerverwaltung und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten – die Defender 5000-Serie ist für anspruchsvolle industrielle und kommerzielle Anwendungen konzipiert.
Die Serie verfügt über gängige Industriemodi und unterstützt eine Bibliothek mit 50.000 Artikeln und 1000 Benutzerprofilen, die zur einfachen Einrichtung heruntergeladen/hochgeladen werden können (mit SD-Karte). Zusätzlich ausgestattet mit GMP/GLP-Datenausgabe mit Uhrzeit/Datum für Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
Die Wägeergebnisse können auch im Alibi- oder Standardformat gespeichert werden, um alle Ihre Anforderungen an die Datenspeicherung zu erfüllen. Die Datenausgabe ist über den eingebauten RS232-Anschluss möglich, oder über optionale Schnittstellen, darunter eine zweite RS232-Schnittstelle, eine RS485-Schnittstelle oder ein USB-Gerät, Ethernet, Bluetooth/WLAN, analoge Ausgänge sowie separate E/A mit Relais. Die Defender 5000 kann auch für SPS-Systeme verwendet werden.
Die Ergebnisse können auf dem großen transflektiven Punktematrix-Display der Defender 5000 auch bei hellem Sonnenlicht gut abgelesen werden. Die Schnittstelle SmarText 3.0 führt Sie durch alle hinterlegten und erweiterten Funktionen der Defender 5000. Mit fünf Softkeys vereinfacht SmartText 3.0 die Bedienung einer modernen Waage erheblich und reduziert den Schulungsaufwand für Benutzer.
Mit den gängigsten Anwendungen wie Prozentwägen, Stückzählen mit APW-Optimierung, Kontrollwägen oder Kontrollzählen und dynamisches Wägen oder Anzeige mit Standbild erfüllt die Defender 5000 die Anforderungen der Wäge- und Messtechnik für praktisch alle industriellen Anwendungen und Herstellungsverfahren. Viele Anwendungsmodi machen lange und komplizierte manuelle Berechnungen überflüssig. GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum ermöglicht die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
Zertifizierungen: Erfüllen die Bedingungen der OIML/EG-Typgenehmigungen.