Augen- und Gesichtsdusche mit Auffangschale, zur Wandmontage
Lieferant: BROEN-LAB
17528009 17533009
BROE17528009EA 2040 CHF
BROE17528009 BROE17533009
Augen- und Gesichtsdusche mit Auffangschale, zur Wandmontage
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Augen-/Gesichtsdusche mit zwei Duschköpfen, aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung und Auffangschale aus Edelstahl.
  • Zuverlässige und effiziente Duschen für Augen und Gesicht
  • Professionelle Lösungen für die Mitarbeitersicherheit
  • Leichte Montage
  • Verkalkungsfreie Konstruktion und Materialien
  • Verbesserte Funktionalität mit längerer Lebensdauer
  • Starker Wandflansch mit 6 Bohrungen für Modelle mit Aufputz-Wandmontage
Integrierte FLOWFIX Mengenregulierung (14 L/min).
Min. Arbeitsdruck: 1,5 bar.
Zertifizierungen: EN 15154 (Teil 1); EN 15154 (Teile 1 u. 2)