Körperduschen
Lieferant: BROEN-LAB
17581009 17582009 17580009 17587409
BROE17581009EA 1570 CHF
BROE17581009 BROE17582009 118-0551 BROE17587409
Körperduschen
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Körperdusche für die Aufputzmontage mit selbstentleerendem Duschkopf. Aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung.
  • Professionelle Lösungen für die Mitarbeitersicherheit
  • Leichte Montage
  • Verkalkungsfreie Konstruktion und Materialien
  • Verbesserte Funktionalität mit längerer Lebensdauer
  • Starker Wandflansch mit 6 Bohrungen für Modelle mit Aufputz-Wandmontage
Min. Arbeitsdruck: 1 bar
Zertifizierungen: EN 15154-1
Bestellinformation: Wandhalter zur Unterstützung bei Wandmontage müssen separat bestellt werden.