VWR® pHenomenal®, IDP pH-Elektroden
Lieferant: VWR Collection
662-2297EA 395 CHF
662-2297 662-2296 662-2298
VWR® pHenomenal®, IDP pH-Elektroden
Elektroden pH-Elektroden
Diese pH-/Temperatur-Elektroden vom Typ IDP (Intelligent Digital Probe) können mit den Multiparameter-Messgeräten pHenomenal® MD 8000 H und MD 8000 L verwendet werden.
  • Kalibrierdaten (Seriennummer, Kalibrierstatus) werden in der Elektrode/Sonde selbst gespeichert, an das Messgerät übertragen und angezeigt
  • Bewährte Zuverlässigkeit und Genauigkeit
  • Korrekte Messergebnisse durch direkte Signalverarbeitung im Sensor und digitale Übertragung der Werte
  • Alle Parameter lassen sich mit Kabellängen von bis zu 100 Metern leicht messen