PermaSleeve® M211 und M210 Polyolefin-Kabelmarkierungshülsen
Lieferant: Brady
110925 110923
116-0621EA 181 CHF
116-0621 116-0619
PermaSleeve® M211 und M210 Polyolefin-Kabelmarkierungshülsen
Etiketten
Diese PermaSleeve®-Schrumpfschläuche bestehen aus Polyolefin.
  • Selbstlöschend
  • Nicht mit ID PAL-Druckern kompatibel
Sie bieten eine Kabelmarkierungslösung, die Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit kombiniert, um eine langlebige, hochwertige Kennzeichnung zu schaffen.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable