Etiketten für LaserTab® Laserdrucker, Typ B-773
Lieferant: Brady
014393 029751 014394 014395 014396 014936 029688 029749 029750 029839 029860 029864
BRDY014393EA 932 CHF
BRDY014393 BRDY029751 BRDY014394 BRDY014395 BRDY014396 BRDY014936 BRDY029688 BRDY029749 BRDY029750 BRDY029839 BRDY029860 BRDY029864
Etiketten für LaserTab® Laserdrucker, Typ B-773
Etiketten
Leere, bedruckbare Polyesteretiketten für Laserdrucker.
  • Für den Druck mit einem Laser- oder Tintenstrahldrucker konzipiert
  • Leer oder vorgedruckt mit Vorlage oder Kopfzeile erhältlich
  • Lieferung auf 203,2×254 mm oder A4 209,8×297,2 mm großen Blättern
Dieses Material ist eine von UL anerkannte Komponente und von der CSA akzeptiertes Material, wenn es mit den dafür vorgesehenen Laserdruckertonern bedruckt wird. Siehe UL-Datei MH17154 und CSA-Abnahmeprotokoll LS41833 für spezifische Einzelheiten.