Dichtemessgeräte, Densito und DensitoPro
Lieferant: Mettler - Toledo
30330857 30330858
614-0297EA 3460 CHF
614-0297 614-0298
Dichtemessgeräte, Densito und DensitoPro
Dichtemessgeräte
Anwender werden mit klaren Anleitungen durch mehrstufige Verfahren geführt, von der Messung bis hin zur Reinigung. Bequemes Messen und Steuern der automatischen Probenahmepumpe per Joystick zur Vermeidung von zusätzlicher Belastung durch manuelle Probenahme.
  • RFID- und Barcodeleser (nur DensitoPro)
  • Hervorragende Sichtbarkeit, schnell und präzise
  • Leicht und ergonomisch - liegt gut in der Hand
Made for use in the lab and 'on the go', they are perfect for all applications from quality control of incoming goods to at-line quality assurance of intermediate or final products. Suitable for all industries.
Lieferumfang: Im Lieferumfang des Densito sind enthalten: Einfüllröhrchen 190 mm (Röhrchen, Anschlussstutzen Spritze/Einfüllröhrchen, Unterlegscheibe), Lithium-Ionen-Akku 2400 mAh (wiederaufladbar und abnehmbar), Netzteil mit Adaptern für alle Netze, USB-C-Kabel, Dichtestandards 6 ml (3), Benutzerhandbuch, Konformitätserklärung und Testbericht. Der DensitoPro ist mit einem RFID- und Barcodeleser ausgestattet und wird zusätzlich mit SmartSample RFID-Tags geliefert (10).