Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, HILIC, 3 µm
Lieferant: Avantor
HICH86461EA 829 CHF
HICH86461 HICH86463 HICH86462
Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, HILIC, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® Alltima HP-Säulen verfügen über eine hydrophile Interaktionschromatographie, die kleine Mengen Wasser verwendet, um die Empfindlichkeit bei Microbore-Anwendungen zu erhöhen.
  • Hohe Auflösung für komplexe Proben
  • Hochreine Silica
  • Ausgezeichnete Säulenstabilität
Diese Säulen vereinen die Selektivität und Leistung, die zur Bewältigung der anspruchsvollsten Trennanforderungen erforderlich sind. Durch das geringe Säulenbluten sind diese Säulen ideal für Microbore-Anwendungen.
Diese werden häufig für polare Analyten verwendet, die durch die Umkehrphase schwer zurückzuhalten sind.