Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, C18-EPS, 3 µm
Lieferant: Avantor
HICH87706EA 0 CHF
HICH87706 HICH87703 HICH87704
Avantor® Alltima HP, HPLC-Säulen, C18-EPS, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® Alltima HP-Säulen kombinieren eine Reihe chemisch unterschiedlicher Phasen mit hochreiner Silica. Avantor® Alltima HP-Säulen enthalten die höchste Kohlenstoffbeladung für hervorragende Retention und Beladbarkeit.
  • Hoch reines Silica
  • Ausgezeichnete Säulenstabilität
  • Geringe bis keine erkennbare Säulenblutung
  • Mehrfache Selektivitätsoptionen
Diese Säulen bieten eine größere Retention und eine verbesserte Peaksymmetrie für polare Verbindungen für Umkehrphasenanwendungen, bei denen C18 zu remanent ist.
Diese Produktfamilie vereint die nötigeMore Product Information