Halbmikrowaagen, Serie Pioneer PX®
Lieferant: OHAUS
30478196 30478197 30480168 30480169 30485340 30485341
611-4369EA 4110 CHF
611-4369 611-4370 611-4396 611-4397 611-4398 611-4399
Halbmikrowaagen, Serie Pioneer PX®
Waagen
Die Halbmikrowaagen der Serie Pioneer PX verbinden grundlegende Wägefunktionen mit Leistung und bieten hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung. Die PX-Modelle sind preiswert und für einen intelligenten Betrieb intuitiv gestaltet. Die robuste Konstruktion mit Untergehäuse aus Metallguss, Metall-Unterbau und Waagschale aus Edelstahl ist für eine langfristige Nutzung konzipiert.
  • Großer Ablesewinkel mit hellem, hintergrundbeleuchtetem LCD-Display
  • Zweizeilige Anzeige für zusätzliche Informationen oder Anweisungen
  • Ein antistatischer Stab (aus permanent statischem, elektrisch ableitfähigem ABS) bietet eine praktische Möglichkeit zur Erdung
  • Vier Schnelltasten ermöglichen die einfache Bedienung mehrerer Wägemodi
  • Zu den Anwendungen gehören Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Dynamisches Wägen und Dichtebestimmung
  • RS232- und USB-Schnittstellen zum einfachen Anschluss an PCs und SPS
Sämtliche Modelle sind mit einer Echtzeituhr mit GLP-/GMP-Daten, Kalibriersicherung sowie vom Benutzer wählbaren Umgebungsfiltern und Helligkeitseinstellungen ausgestattet. Zur weiteren Standardausstattung der Modelle gehören vom Benutzer wählbare Messspannenjustierung, Software-Sperre und Reset-Menü, individuell wählbare Schnittstelleneinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerspezifische Projekt- und Benutzer-IDs, softwareseitige Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige, vier Betriebssprachen sowie eine Sicherheitsverriegelung zum Schutz vor unbefugter Benutzung.
Die Serie ist mit einer erweiterten MFR-Wägezelle der neuen Generation und 3 Glasschiebetüren mit abnehmbarer Seitentür sowie manueller Nivellierung über die Nivellierlibelle an der Vorderseite und vier verstellbare Nivellierfüße ausgestattet. Alle Modelle mit interner Kalibrierung.