Stärke, löslich 1% aqueous solution Volumetric analysis, Iodometric Titrations
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
283146.1209 283146.1211
APPC283146.1209EA 47.7 CHF
APPC283146.1209 APPC283146.1211
Stärke, löslich 1% aqueous solution Volumetric analysis, Iodometric Titrations
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
Merck Index: 13,08878