Nitrilhandschuhe, Showa 6110PF
Lieferant: Showa
112-5637EA 30.8 CHF
112-5637 112-5638 BEST6110PFXS 112-5639 112-5640 112-5641
Nitrilhandschuhe, Showa 6110PF
Handschuhe
Diese Einweghandschuhe sind puderfrei und bestehen zu 100% aus Nitril. Die Handschuhe sind durch den Einsatz der Eco Best Technology® von Showa vollständig umweltfreundlich, und bauen sich beim Test im Labor in nur 386 Tagen bis zu 82 % ab.
  • Keine Proteine aus Naturkautschuklatex
  • Rollbündchen
  • Verringertes Allergierisiko
  • Hohe Schutzleistung
  • Fühlt sich an und passt wie eine zweite Haut
Eco Best Technology® (EBT) ist eine bahnbrechende Innovation, die die Handschuhe vollständig biologisch abbaubar macht, ohne Haltbarkeit oder Leistung zu beeinträchtigen. Wenn sie auf Deponien entsorgt werden, konsumieren Mikroorganismen die EBT-Materialien, verstoffwechseln sie und zerlegen sie in drei natürliche Verbindungen - organische Erde, Methan und Kohlendioxid. So entsteht Dünger, hinterlässt keinen Abfall.
Typische Anwendungsgebiete: Öffentliche Versorgungsbetriebe, Hausmeisterdienste, Gesundheitswesen, Medizin, Landschaftsbau, Lebensmittelverarbeitung, Automobilindustrie und Landwirtschaft.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. GreenCircle zertifiziert. Ergebnisse des biologischen Abbauversuchs gemäß der Norm ASTM D5526.
Verpackung: Der Spender besteht zu 85% aus recyceltem Karton, der Umkarton zu 90% aus recyceltem Material.