Laborflaschen, druckbeständig, Glas
Lieferant: Neubert
NEUB0854-11-050004EA 531 CHF
NEUB0854-11-050004 NEUB0854-11-500045 NEUB0854-16-5045 NEUB0854-22-5045 NEUB0854-11-300045 NEUB0854-121000045 NEUB0854-11-0100 NEUB0854-22-2000 NEUB0854-11-2000
Laborflaschen, druckbeständig, Glas
Flaschen Glasflaschen
Diese Flaschen bestehen aus druckbeständigem Borosilikatglas 3.3.
  • Ohne Verschluss
  • Ohne Ausguss
Druckbeständig von –1 bis 1,5 bar
Zertifizierungen: ISO 4796.