Contact Slides, VWR®
Lieferant: VWR Chemicals
525472VEA 38 CHF
525472V 525392V 525262V 525482V 525272V 525322V
Contact Slides, VWR®
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Flexible Objektträger für Oberflächen und Flüssigkeiten zum einfachen und effektiven mikrobiologischen Monitoring, sowie für die Hygienekontrolle von Oberflächen und Flüssigkeiten.
  • Zwei Tests mit einem Nährbodenträger: Jeder Nährbodenträger wird entweder mit dem gleichen Agar auf beiden Seiten oder mit unterschiedlichen Agars auf jeder Seite beschichtet.
  • Lange Haltbarkeit: 9 Monate ab Produktionsdatum
  • Die klaren Anweisungen ermöglichen eine einfache Bewertung der mikrobiologischen Oberflächenkontamination von Flüssigkeiten (niedrig, mittel oder hoch)
  • Speziell formuliert für die Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Hefe und Schimmelpilzen, Enterobakterien, E. coli und Coliformen
  • Einfach außerhalb des Labors zu verwenden und zu transportieren, um Oberflächen von Produktionsanlagen zu kontrollieren
  • Einfache Handhabung dank Schraubverschluss