Isohexan (Isomerengemisch), PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
85934.320EA 171 CHF
85934.320
Isohexan (Isomerengemisch), PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Isohexan (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Melting Pt: −154 °C
Flash-Pt: −33 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009406
CAS-Nummer: 64742-49-0
UN: 1208
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colourless liquid
Assay (mix. of C₆H₁₄ isomers) min. 99.0 %
2-Methylpentane min. 50.0 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.01 % w/w
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
Color (APHA, Pt-Co) max. 10