Der Aminosäureanalysator LA8080 von VWR®/ Hitachi kombiniert die Robustheit und Qualität der Hitachi LC-Produkte mit der Leistung der Ninhydrin-Applikation. Die Messgeräte finden in einer Vielzahl von Bereichen Anwendung - von der Messung der Umami-Bestandteile in Lebensmitteln oder der Wirkstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln bis zur Qualitätskontrolle für biopharmazeutische Produkte. Basierend auf Komponenten von Hitachi HPLC-Instrumenten eröffnet das neue Benchtop-Design dem Anwender neue Möglichkeiten als Teil seines analytischen Workflows. Darüber hinaus nimmt das neue Design rund 30% weniger Fläche ein als seine Vorgänger.
- Optimiert für die Ninhydrin Reaktion als Nachsäulenderivatisierung
- Reduzierter Platzbedarf (-30%)
- Verbesserte Zugänglichkeit für die tägliche Arbeit
- Höchste Sicherheitsfunktionalität durch verbesserte Sensorpositionierung
Wie Vorgängerinstrumente wie L-8800 und L-8900 unterstützt LA8080 viele Arten von Ionenaustauschchromatographie-Analysemethoden. Hochstabile Ninhydrin Reaktionen gewährleisten eine hohe Präzision bei der Analyse von Proteinhydrolysat- und physiologischen Proben.
Im Packet mit der neuen Agilent Openlab CDS (Chromatography Data Software) und Openlab CDS Plus Software ist der LA8080 für alle Arten von analytischen und auch im regulierten Umfeld einsetzbar.
Zertifizierungen: Geeignet für CFR 21 part 11 (FDA) Labore, Erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Datenintegrität und Benutzerkontrolle.