VWR® pHenomenal® MD 8000 H, Multiparameter-Messgerät, tragbar
Lieferant: VWR Collection
665-0494EA 1100 CHF
665-0494 665-0495 665-0496
VWR® pHenomenal® MD 8000 H, Multiparameter-Messgerät, tragbar
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese digitalen Messgeräte vereinen sechs Parameter in einem Gerät: pH, mV, Temperatur, Leitfähigkeit, , Gelöstsauerstoff und Trübung. Die IDP-Technologie optimiert die Anwendung und erleichtert die Messung (keine Neukalibrierung bei Wechsel des Messgeräts und keine Anpassung der Einstellungen des Messgeräts erforderlich). Die Messdaten beinhalten Seriennummer, Einstellungen und Kalibrierdaten.
  • Ein universeller Messkanal
  • Digitale Sensorerkennung: Die gemessenen Parameter und Einstellungen werden automatisch erkannt
  • Geeignet für IDP-Sonden (Intelligent Digital Probes)
  • Geeignet für Messungen mit einer Kabellänge von bis zu 100 Metern
  • 4500 Speicherpunkte
  • Leicht ablesbare S/W-Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Niedriger Energieverbrauch (1000 Betriebsstunden)
Bestellinformation: Additional probes for other parameters can be added. Please contact your local Avantor sales office for further information on other electrodes available.
Lieferumfang: 665-0494 includes meter, case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, plugin power supply, pH electrode pHenomenal IDP 7211 and USB cable.
665-0495 includes meter, case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml conductivity standard 0,01 mol/L KCl, conductivity cell IDP 761-C and USB cable.
665-0496 includes meter, case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, optical DO sensor OPOX11-3 and USB cable.