Citronensäure, wasserfrei 99,5-100,05% (Trockenmasse)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
J13729.A1 J13729.36
J13729.A1EA 164 CHF
J13729.A1 J13729.36
Citronensäure, wasserfrei 99,5-100,05% (Trockenmasse)
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Melting Pt: 153…154 °C
Dichte: 1.665
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5 - 100.5% (dry basis)
Assay, Readily Carbonisable Substances Passes Test
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content, Oxalate Passes Test
Impurity Content, Sulphate (SO₄) Passes test
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤1.0%
Heavy Metals (Pb) ≤10 µg/gm