Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥98,0% (Trockenmasse)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
J22675.A1 J22675.36
J22675.A1EA 182 CHF
J22675.A1 J22675.36
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥98,0% (Trockenmasse)
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Siedepunkt: 219…220 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 171…172 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Dry Basis) ≥98.0%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤1.5%
pH (5%, H₂O) 10.0 - 11.5