β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat ≥98,5% (Trockenmasse), ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
J18886.A1 J18886.22
J18886.A1EA 862 CHF
J18886.A1 J18886.22
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat ≥98,5% (Trockenmasse), ultrarein
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
MW: 213.25 g/mol
Melting Pt: ∼ 308 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 14,05902
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (unspecified) - Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.1
Assay (unspecified) - (dry basis) ≥98.5%
Identification (FTIR) Conforms
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤11%
pKa (20 °C) 6.15 ±0.15
Iron (Fe) ≤ 30 ppm
Lead (Pb) ≤ 10 ppm