Mikrowaagen, Hochlast
Lieferant: Sartorius
Cubis
SARBMSA36S-0CE-DHEA 43280 CHF
SARBMSA36S-0CE-DH SARBMSA116P-0CE-DH SARBMSA66S-0CE-DH SARBMSA116P-000-DH SARBMSA66P-000-DH SARBMSA66S-000-DH SARBMSA36S-000-DH SARBMSA66P-0CE-DH SARBMSA36P-0CE-DH SARBMSA36P-000-DH
Mikrowaagen, Hochlast
Die Cubis Hochlast-Mikrowaagen bieten eine einzigartige Auflösung von bis zu 60 Millionen Wägeschritten. Als spezielle Pharma-Waage ermöglicht die MSA116P eine extrem geringe Minimaleinwaage nach USP Chap.11. Dieses Modell hat einen Wägebereich von bis zu 111 g bei einer Ablesbarkeit von 0,01 mg und einen Feinbereich von 12 g bei einer Ablesbarkeit von 0,002 mg. Die Waagen sind ideal für den Einsatz in der Qualitätssicherung und in Forschungslaboren im Pharmasektor.
  • Sicheres Einwägen kleinster Proben direkt in große Probengefäße bis 50 ml
  • Sicheres und effizientes Wägen mit flexiblen Probenhaltern für manuelles Dosieren
  • Einstellbarer Probenhalter aus Titan: Beim Wägen oder bei der Probenvorbereitung können problemlos unterschiedlich große Kolben oder Röhrchen verwendet werden
  • Titan-Waagschale ist unmagnetisch und leichter als andere Metalle, mit 50 mm Durchmesser ideal für Gefäße mit größerer Standfläche, damit diese nicht umkippen können; optionale 90-mm-Schale beim Pharma-Modell
  • Leitfähige Windschutz-Beschichtung reduziert die vom Anwender übertragenen elektrostatischen Effekte
  • Optionales Klimamodul, Sensor überwacht Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchte), äußerst wichtig beim Einsatz großer Behälter in einer Mikrowaage
  • Pharma-Modell ist serienmäßig mit einer Dosierungssoftware ausgestattet, die bei der Herstellung von Standard- und Stammlösungen hilft
  • Windschutz mit Lernfunktion
Die Cubis Hochlast-Serie vermeidet Fehler, die durch einen Probentransfer entstehen können, indem sie eine direkte Einwaage von kleinsten Proben in große Probengefäße wie Langhalskolben oder HPLC-Fläschchen ermöglicht. Dies erpart zusätzliche Arbeitsschritte und gewährleistet, dass nichts von Ihrer wertvollen Probe entsorgt werden muss. Für ein optimales manuelles Dosieren können mit dem flexiblen Probenhalter Winkel und Position der Ansatzgefäße für Stammlösungen oder Referenzstandards eingestellt werden. Damit können selbst kleinste Mengen akkurat dosiert werden.
Diverse Q-Apps, kundenspezifische Applikationen, können in die Waage integriert werden. Dies sind nachladbare Applikationsprogramme, die den Benutzer Schritt für Schritt durch spezielle Arbeitsabläufe führen. Dadurch wird sichergestellt, dass die in den entsprechenden SOPs beschriebenen Vorgehensweisen stets eingehalten werden. Während einzelne Q-Apps gemäß ihrer spezifischen Anwendung ausgeführt werden, stehen bei den Standard Q-Apps verschiedene Lösungen für Differenzwäge-, Rezeptur- und Füllmengenkontrollanwendungen zur Verfügung. Darüber hinaus sind mit den standardisierten Q-Apps auch Anwendungen zur Bestimmung der Mindesteinwaage gemäß USP, zur automatisierten Herstellung von Standardlösungen sowie zur einfachen Pipettenkalibrierung möglich. Es stehen eine Vielzahl von Standard-Q-Apps zur Auswahl, die direkt auf die Waage heruntergeladen werden können. Die Arbeitsabläufe erfolgen autark und erfordern nicht notwendigerweise einen PC-Anschluss.
Alle Modelle sind mit einem automatischen, motorisierten Windschutz mit Lernfunktion ausgestattet und wahlweise mit Bedienung über einen ergonomischen Handballentaster oder berührungslos mit optionalem Infrarot-Sensor erhältlich.
Bestellinformation: Modelle mit der Endung -0CE sind geeichte Versionen für den Einsatz im gesetzlichen Messwesen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.