4-[({[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)methyl]benzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid, 4-[(Boc-amino)methyl]benzoic Acid, Boc-4-Amb-OH
H66390.06 H66390.14
H66390.06EA 152 CHF
H66390.06 H66390.14
4-[({[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)methyl]benzoesäure 97%
4-[({[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)methyl]benzoesäure
Formel: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251.28 g/mol
Melting Pt: 164…168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00228182
CAS-Nummer: 33233-67-9
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable