Sartorius Wedge für Windows
Lieferant: Sartorius
SARBYSW02EA 722 CHF
SARBYSW02
Sartorius Wedge für Windows
Software Labor-Software
Sartorius wedge ist ein Softwarepaket, das dazu dient, Daten von Sartorius Geräten in Windows-Anwendungen, insbesondere Microsoft Excel, zu erfassen.
  • Eliminiert Fehler, die bei der manuellen Dateneingabe entstehen können
  • Datenerfassung von mehreren Geräten gleichzeitig
  • Übergabe von Echtzeitdaten in jede Windows-Anwendung
  • Individuelles Parsen und Filtern von Daten entsprechend den jeweiligen Anforderungen
  • 100% genau und zuverlässig
Sartorius Wedge umfasst zwei TALtech-Datenerfassungsprogramme: WinWedge und TCP Wedge. WinWedge greift Daten direkt von der seriellen oder USB-Schnittstelle des Geräts ab und TCPWedge stellt eine Verbindung zu den meisten vernetzten Geräten her.