Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97% (durch HPLC)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Fmoc-Asn(Trt)-OH, Nɑ-Fmoc-Nγ-trityl-L-asparagine
H59536.06 H59536.14
H59536.06EA 135 CHF
H59536.06 H59536.14
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97% (durch HPLC)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-gamma-trityl-L-asparagine
Formel: C₃₈H₃₂N₂O₅
MW: 596,68 g/mol
Melting Pt: 201…204 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077049
CAS-Nummer: 132388-59-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC) Min. 96.0%