tert-Butylmethylether ≥99,8% (GC, bezogen auf die Trockenmasse), PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
85932.290EA 97 CHF
85932.290 85932.320
tert-Butylmethylether ≥99,8% (GC, bezogen auf die Trockenmasse), PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Melting Pt: –108.6 °C
Flash-Pt: −28 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
UN: 2398
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0005 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
Peroxides (as H₂0₂) max. 0.0005 %