ESD-Sicherheitsschuhe, mit Klettverschluss, White Grip
Lieferant: ELTEN GMBH
729685/35 729685/36 729685/37 729685/38 729685/39 729685/40 729685/41 729685/42 729685/43 729685/44 729685/45 729685/46 729685/47 729685/48
ELTN729685/35EA 120 CHF
ELTN729685/35 ELTN729685/36 ELTN729685/37 ELTN729685/38 ELTN729685/39 ELTN729685/40 ELTN729685/41 ELTN729685/42 ELTN729685/43 ELTN729685/44 ELTN729685/45 ELTN729685/46 ELTN729685/47 ELTN729685/48
ESD-Sicherheitsschuhe, mit Klettverschluss, White Grip
Schuhe und Stiefel
Lederfreier ESD-Sicherheitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser, mit gepolsterter Lasche und Zweischichten-Gummi/PU-Sohle (E-Track).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle (Sportive ESD), grau
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC