ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, L10, Vintage Pirate
Lieferant: ELTEN
722071/37 722071/38 722071/39 722071/40 722071/41 722071/42 722071/43 722071/44 722071/45 722071/46 722071/47
114-8749EA 128 CHF
114-8749 114-8750 114-8751 114-8752 114-8753 114-8754 114-8755 114-8756 114-8757 114-8758 114-8759
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, L10, Vintage Pirate
Schuhe und Stiefel
Umweltfreundlich hergestellte ESD-Sicherheitsschuhe im legeren Vintage-Design aus gewachstem Rindleder, mit gepolsterter Lasche und grobstolliger Zweischichten-VIBRAM® Gummi/PU-Sohle L10 PIRATE mit niedrigem Profil.
  • Bioactive-Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Grau/rot
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC