ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, L10, Shadow
Lieferant: Elten
Shadow L10
114-8747EA 85.4 CHF
114-8747 114-8746 114-8745 114-8744 114-8739 114-8738 114-8748 114-8743 114-8742 114-8741 114-8740
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, L10, Shadow
Schuhe und Stiefel
Legere ESD-Sicherheitsschuhe für Frauen im modischen Vintage-Design, aus Rindleder, mit gepolsterter Lasche und Zweischichten-TPU/PU-Sohle mit niedrigem Profil (L10).
  • Lederfutter
  • Anatomisch geformte Einlegesohle unterstützt die natürliche Abrollbewegung des Fußes
  • Ganzflächige Einlegesohle (ESD Pro), beige
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/grau.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.