ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Senex S2
Lieferant: ELTEN
72872/35 72872/36 72872/37 72872/38 72872/39 72872/40 72872/41 72872/42 72872/43 72872/44 72872/45 72872/46 72872/47 72872/48
ELTN72872/35EA 115 CHF
ELTN72872/35 ELTN72872/36 ELTN72872/37 ELTN72872/38 ELTN72872/39 ELTN72872/40 ELTN72872/41 ELTN72872/42 ELTN72872/43 ELTN72872/44 ELTN72872/45 ELTN72872/46 ELTN72872/47 ELTN72872/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Senex S2
Schuhe und Stiefel
100% metall- und lederfreie, sportliche, leichte ESD-Sicherheitsschuhe aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem CORDURA®-Textilmaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend), mit gepolsterter Lasche und rutschhemmender Zweischichten-TPU/PU-Laufsohle (Trainers).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnenMore Product Information