VWR®, Nitrilhandschuhe, Nitrile Green
Lieferant: VWR Collection
112-5157EA 34.5 CHF
112-5157 112-5155 112-5156 112-5158 112-5154
VWR®, Nitrilhandschuhe, Nitrile Green
Handschuhe
Diese Einweg-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Nitril wurden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit entwickelt. Sie eignen sich für medizinische Anwendungen, die Lebensmittelverarbeitung und für allgemeine Laborzwecke in ungefährlichen Bereichen.
  • Frei von Chlor, Naturkautschuk-Latexproteinen und Gummibeschleunigern, besonders hautfreundlich für Anwender mit Latexallergie
  • Unsteril, ungepudert
  • Strukturierte Fingerspitzen gewährleisten eine hervorragende Griffsicherheit bei nassen oder trockenen Anwendungen
  • Synthetische Innenbeschichtung sorgt für