Venenverweilkanülen, Vasofix® Braunüle®
Lieferant: B. Braun
4269098 4269110
720-2550EA 217 CHF
720-2550 720-2551
Venenverweilkanülen, Vasofix® Braunüle®
Kanülen
Vasofix® Braunüle® - Standard Venenverweilkanüle mit Zuspritzport und Katheter. Kathetermaterial aus FEP/PU für eine schmerzarme und venenschonende Platzierung. Integrierter Zuspritzport: Medikamente können schnell verabreicht werden, ohne erneut punktieren zu müssen.
  • Vier vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
  • Hydrophobierter Blutfängerstopfen
  • Abnehmbarer Lock-Verschlußkonus
  • Farbliche Größenkennzeichnung
  • Latex- und PVC-frei
  • Exzellente Punktionseigenschaften durch atraumatische Kanülenspitze mit 3- Facetten-Schliff-Geometrie
Gleiche Produkteigenschaften wie bei der Vasofix® Safety (mit FEP-Katheter) mit Ausnahme des integrierten, selbstaktivierenden Schutzmechanismus gegen Nadelstichverletzung und den damit verbundenen Infektionsrisiken.
Zertifizierungen: ISO 10555-1/5.