Formalinlösung 10% stabilisiert, TECHNICAL, gepuffert (pH 7.0 ± 0.2)
Lieferant: VWR Collection
Gefahr
Synonyms: FormaldehydFormolMethanalMethylaldehyd
Stabilization: Stabilisiert mit Methanol 0,5-1,5 %
VELS9713.5001EA 0 CHF
VWRS9713.9999 VWRS9713.0120 VELS9713.5001 VWRS9713.0300 VWRS9713.6937 VWRS9713.9200 VWRS9713.0700 VWRS9713.9025 VWRS9713.9185 VWRS9713.9937 VWRS9713.0800
Formalinlösung 10% stabilisiert, TECHNICAL, gepuffert (pH 7.0 ± 0.2)
Formalinlösung
Formel: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (Formaldehyd) 3,5 - 4,5 %
pH-Wert (20°C) 6,9 - 7,1
Methanol 0,5 - 1,5 %