Ammoniumacetat ≥98% (durch Alkalimetrie), LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Essigsäure Ammoniumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.33004.0050EA 225 CHF
5.33004.0050
Ammoniumacetat ≥98% (durch Alkalimetrie), LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Melting Pt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/04/16640604.jpg