Sicherheitsstiefelette, BOA® Fit System, jo_Max BOA® Mid, Jori
Lieferant: ELTEN
16771/38 16771/39 16771/40 16771/41 16771/42 16771/43 16771/44 16771/45 16771/46 16771/47 16771/48 16771/36 16771/37
ELTN16771/38EA 125 CHF
ELTN16771/38 ELTN16771/39 ELTN16771/40 ELTN16771/41 ELTN16771/42 ELTN16771/43 ELTN16771/44 ELTN16771/45 ELTN16771/46 ELTN16771/47 ELTN16771/48 ELTN16771/36 ELTN16771/37
Sicherheitsstiefelette, BOA® Fit System, jo_Max BOA® Mid, Jori
Schuhe und Stiefel
Antistatische Sicherheitsstiefelette aus hydrophobiertem Nubukleder mit Mesh-Einsätzen und reflektierenden Materialien, hautfreundlichem Textilfutter, gepolsterter Balgzunge und Schaftrand sowie einer doppelten Gummi-PU-jo_Max-Sohle (3,0 mm Profil, öl-, kraftstoff- und chemikalienbeständig, temperaturbeständig von ca. –20 bis +200 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Fersentaschenfutter aus robustem, abriebfestem Mikrofaserfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Das schnür- und schnallenlose Boa®-System lässt sich mit nur einer Hand öffnen und schließen
  • Zehenkappe aus Verbundmaterial (200 J)
  • Metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Feuchtigkeit zu erwarten ist und die Gefahr von Stichen durch spitze und scharfe Gegenstände besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345; S3, SRC
Bestellinformation:
Order Now