Wintersicherheitsstiefel, Schnürsenkel/Reißverschluss, Basic, Jerry, Jori
Lieferant: ELTEN
16011/36 16011/37 16011/38 16011/39 16011/40 16011/41 16011/42 16011/43 16011/44 16011/45 16011/46 16011/47 16011/48
ELTN16011/36EA 78.4 CHF
ELTN16011/36 ELTN16011/37 ELTN16011/38 ELTN16011/39 ELTN16011/40 ELTN16011/41 ELTN16011/42 ELTN16011/43 ELTN16011/44 ELTN16011/45 ELTN16011/46 ELTN16011/47 ELTN16011/48
Wintersicherheitsstiefel, Schnürsenkel/Reißverschluss, Basic, Jerry, Jori
Schuhe und Stiefel
Warme Sicherheitsstiefel für den Winter aus Rindleder mit einer Kombination aus Reißverschluss und Schnürung, warmem Winterfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU jo_Basic-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).
  • Warmes, feuchtigkeitsabsorbierendes Futter
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Spitzenschutzkappe aus PU
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in kalten Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345; S3, SRC