Magnetrührstab, PTFE, dreieckig
Lieferant: Cowie
442-9255EA 55.4 CHF
442-9255 COWISAN001.412 442-9225
Magnetrührstab, PTFE, dreieckig
Rührer Magnetrührstäbchen
Magnetischer Rührstab, der sich durch die schaberähnliche Wirkung am Behälterboden ideal zum Lösen von Feststoffen und zum Mischen von Sedimenten eignet.